Merck
669466
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
95%
Synonim(y):
4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6BrF3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
46-56 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)9(11,12)13/h1-4H,5H2
Klucz InChI
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN6(5777)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)