Merck
100854
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-methoxyacetophenone
98%
Synonim(y):
2′-Methoxyphenacyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)