Key Documents
107395
Phenylacetaldehyde
≥90%
Synonim(y):
α-Tolyaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
tw
195 °C
mp
−10 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
gęstość
1.027 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Klucz InChI
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?