42272
Valeraldehyde
analytical standard
Synonim(y):
Pentanal
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (GC)
temp. samozapłonu
428 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
tw
102-103 °C (lit.)
mp
−92 °C (lit.)
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Produkty
Various plastics used as barriers to the production of off-flavors in light exposed milk were examined using HS-SPME with a new Carboxen®/PDMS coated Nitinol fiber followed by GC-MS analysis allowing detection of low MW analytes at levels <1 ng/mL.
Protokoły
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde