About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Beilstein:
1424292
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.589 (lit.)
bp
315 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-11,14H
Klucz InChI
HLLGFGBLKOIZOM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D204250-25G | 4061836690038 |
D204250-1KG | |
D204250-5G | 4061836690045 |