Kluczowe dokumenty
B57400
4-Bromobenzaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
1-Bromo-4-formylbenzene, 4-Bromobenzaldehyde, 4-Bromobenzenealdehyde, 4-Formyl-1-bromobenzene, 4-Formylbromobenzene, 4-Formylphenyl bromide, p-Bromobenzaldehyde, p-Formylbromobenzene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
crystals
mp
55-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Klucz InChI
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?