Key Documents
144088
4-Hydroxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
4-Formylphenol, 4-Hydroxybenzaldehyde, Parahydroxybenzaldehyde, p-Formylphenol, p-Hydroxybenzaldehyde, p-Oxybenzaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
112-116 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Klucz InChI
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 4-Hydroxybenzaldehydesemicarbazone by a condensation reaction with semicarbazide.
- Vanillin via bromination followed by copper-catalyzed coupling reaction with sodium methoxide.
- Oligo-4-hydroxybenzaldehyde by an oxidative polycondensation reaction with hydrogen peroxide (H2O2) in an alkaline medium.
- (−)-Centrolobine, a diarylheptanoid.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
345.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
174 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?