About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
133-137 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
ciąg SMILES
Oc1ccc(C=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-4,10H
Klucz InChI
VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Liang-Chieh Chen et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 708-708 (2018-07-19)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegenerative disorder with multiple etiologies. Beta-amyloid (Aβ) self-aggregation and overexpression of class IIa histone deacetylases (HDACs) are strongly implicated with AD pathogenesis. In this study, a series of novel diarylheptanoid derivatives were designed, synthesized