Merck
918369
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzaldehyde
greener alternative
Synonim(y):
4-Formylanilina, p-Aminobenzaldehyd, p-Formylanilina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
Beilstein:
1362885
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 30
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupa funkcyjna
aldehyde
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,8H2
Klucz InChI
VATYWCRQDJIRAI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt należy do kategorii produktów ponownie opracowanych, wykazując kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Gospodarka atomowa", "Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne" i "Wykorzystanie odnawialnych surowców". Kliknij tutaj, aby wyświetlić jego kartę wyników DOZN.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)