Merck
459216
Sigma-Aldrich
L-Alaninamide hydrochloride
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CONH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +11.0°, c = 1 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
212-217 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl[H].C[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1
Klucz InChI
FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1