About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Poziom jakości
klasa czystości
purum
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Zinc powder is generally used as a reagent for the Clemmensen reduction of ketones.
It can also be used as a:
It can also be used as a:
- Reducing agent in the preparation of graphene from graphene oxide using ultrasonication method.
- Reducing agent in the oxidation of benzene to phenol by vanadium substituted heteropolyacid catalyst and oxygen oxidant.
- Reactant in the preparation of alkyl zinc reagents by direct insertion of zinc powder into unactivated alkyl bromides and chlorides.
- Catalyst in selective Fries rearrangement of acetylated phenols.
Inne uwagi
Reagent for the Clemmensen reduction of ketones and the Reformansky reaction
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Ultrasonication-assisted ultrafast reduction of graphene oxide by zinc powder at room temperature.
Mei X and Ouyang J
Carbon, 49(15), 5389-5397 (2011)
M.W. Rathke
Org. React., 22, 423-423 (1975)
Zinc powder as an effective reducing reagent during liquid-phase oxidation of benzene to phenol using molecular oxygen over V-substituted heteropoly acid catalysts.
Sumimoto S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 45(22), 7444-7450 (2006)
E. Vedejs
Org. React., 22, 401-401 (1975)
One-pot reductive cleavage of exo-olefin to methylene with a mild ozonolysis-Clemmensen reduction sequence.
Xu S, et al.
Tetrahedron Letters, 51(34), 4534-4537 (2010)