Kluczowe dokumenty
243469
Zinc
granular, 20-30 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
Synonim(y):
Zn
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
granular
przydatność reakcji
core: zinc
reagent type: catalyst
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
20-30 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
przydatność
passes application test for determination of arsenic (As)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- organozinc reagents commonly used in Negishi or Fukuyama couplings
- Reformatsky reagents
- Simmons-Smith reagents
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?