Merck
578002
Sigma-Aldrich
Zinc
nanopowder, 40-60 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
nanopowder
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
powierzchnia
12 m2/g
zanieczyszczenia
≤10%
śr. rozm. cząst.
40-60 nm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zinc nanoparticles possess a large surface area, low potential, and environmental-friendly properties. They can be used to prepare ZnO nanoparticles with enhanced luminescent properties. They can also be used in electrochemical H2 production and CO2 reduction.
Zastosowanie
Primary particles may form agglomerates of ~100nm in the powder phase which can be broken up through sonication.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Zinc metal NIST® SRM 683
NIST683
Zinc metal
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 500 g, purity 99.9%
GF02228486
Zinc
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
GF04642332
Zinc
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.9%
GF03217823
Zinc
Sara Eyal et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 50(5), 798-806 (2009-05-01)
Studies in rodents indicate that the disruption of P-glycoprotein (P-gp) function increases drug distribution into the developing fetus and organs such as the brain. To simultaneously and serially evaluate the effect of P-gp activity and inhibition on the tissue distribution
Nalini Pandey et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 548-555 (2013-08-01)
Black gram plants subjected to varying levels of Zn supply (0.01 to 10 microM Zn) showed optimum growth and dry matter yield in plants receiving 1 microM Zn. The dry matter yield of plants decreased in plants receiving 0.01 and
M E Kuyumcu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 17(11), 1467-1471 (2013-06-19)
Zinc is one of the most important elements for human body. Zinc deficiency can occur in any age, if it is seen in elderly its clinical results can be more harmful due to already diminished functions. Some studies showed zinc
Bikha Ram Devrajani et al.
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 63(3), 369-373 (2013-08-07)
To determine the serum zinc level in patients with pneumonia. The descriptive cross-sectional study was conducted at the Liaquat University Hospital, Hyderabad, Pakistan, from September 2008 to February 2009. All patients above 12 years of age and of either gender
Lena Martin et al.
Archives of animal nutrition, 67(3), 248-261 (2013-06-08)
This study aimed at investigating the effect of dietary zinc on performance, jejunal brush border membrane enzyme activities and mRNA levels of enzymes and two zinc transporters in piglets. A total of 126 piglets were weaned at 26 ±1 days
Produkty
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.
Zobacz wszystko