Merck
774081
Sigma-Aldrich
Copper
nanopowder, 25 nm particle size (TEM)
Synonim(y):
Copper nanoparticles
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Postać
nanopowder
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
25 nm (TEM)
tw
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This copper nanopowder is a fine reddish-brown to black powder made of metallic copper nanoparticles with an average particle size of 25 nm. The particles are not oxidized and we recommend storing the product under inert gas to preserve the unoxidized surfaces.
Zastosowanie
Copper nanopowder, 25 nm can be used for a variety of applications such as printed electronics, electroless copper plating, heat transfer fluids, catalysis, and thermal energy storage.
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Low-cost and high-throughput synthesis of copper nanopowder for nanofluid applications
Maji NC, et al.
Chemical Engineering Journal, 353, 34-45 (2018)
Vizcaino; A.J.;
International Journal of Hydrogen Energy, 32(10-11), 1450-1461 (2007)
Copper nanoparticles for printed electronics: routes towards achieving oxidation stability
Magdassi S, et al.
Materials, 3(9), 4626-4638 (2010)
Chan; G.H.;
Nano Letters, 7(7), 1947-1952 (2007)
Ultrasound assisted dispersal of a copper nanopowder for electroless copper activation
Graves JE, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 29, 428-438 (2016)