Kluczowe dokumenty
576832
Silver
nanopowder, <100 nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Nano srebro koloidalne, Nanosrebro, Srebro koloidalne
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
zawiera
PVP as dispersant
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
powierzchnia
5.0 m2/g
wielkość cząstki
<100 nm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nanoproszek srebra jest szeroko stosowany w medycynie i urządzeniach medycznych. Zwiększony stosunek powierzchni do objętości i zwiększona reaktywność nanosrebra sprawiają, że jest ono szczególnie cenne w nowoczesnych zastosowaniach biomedycznych, zwłaszcza w powłokach urządzeń medycznych.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.