Merck
576824
Sigma-Aldrich
Silver-copper alloy
nanopowder, <100 nm particle size
Synonim(y):
CuAg25
About This Item
Wzór liniowy:
CuAg25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
nanopowder
skład
Ag, ~97.5%
Cu, ~2.5%
wielkość cząstki
<100 nm
ciąg SMILES
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
Klucz InChI
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Organically coated to promote dispersion in organic solvents.
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3