730785
Silver, dispersion
nanoparticles, 10 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Synonim(y):
Srebro koloidalne
About This Item
Polecane produkty
Formularz
nanoparticles
Poziom jakości
zawiera
sodium citrate as stabilizer
stężenie
0.02 mg/mL in aqueous buffer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333
wielkość cząstki
10 nm (TEM)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C
fluorescencja
λem 388 nm FWHM 59 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
730785-25ML | 4061832865294 |