Kluczowe dokumenty
796131
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
50 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL (in 2mM aqueous sodium citrate), citrate functionalized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag
Masa cząsteczkowa:
107.87
Kod UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
Formularz
nanospheres
Poziom jakości
stężenie
0.02 mg/mL (in 2mM aqueous sodium citrate)
śr. rozm. cząst.
50 nm
gęstość
1.0015 g/mL at 25 °C
λmaks.
420 nm
grupa funkcyjna
citrate
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Store products away from light at 4-6°C. Short periods at room temperature are acceptable however, lower temperature storage prolongs the shelf life of the product. DO NOT FREEZE.
Zastosowanie
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle’s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale "antennas" that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
“The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.”
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)