Merck
774111
Sigma-Aldrich
Copper
nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
40-60 nm (SAXS)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Copper nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS) can be used for a variety of applications such as printed electronics, electroless copper plating, heat transfer fluids, catalysis, and thermal energy storage.
Uwaga dotycząca przygotowania
Partially Passivated: < 10% oxygen added by weight
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Copper powder, max. particle size 5 micron, weight 100&#160;g, purity 99.8%
GF18361425
Copper
Copper powder, max. particle size 50 micron, weight 1000&#160;g, purity 99%
GF52483664
Copper
Low-cost and high-throughput synthesis of copper nanopowder for nanofluid applications
Maji NC, et al.
Chemical Engineering Journal, 353, 34-45 (2018)
Copper nanoparticles for printed electronics: routes towards achieving oxidation stability
Magdassi S, et al.
Materials, 3(9), 4626-4638 (2010)
Chan; G.H.; et al.
Nano Letters, 7, 1947-1952 (2007)
Vizcaino; A.J.; et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 32, 1450-1461 (2007)
Ultrasound assisted dispersal of a copper nanopowder for electroless copper activation
Graves JE, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 29, 428-438 (2016)