Merck
641723
Sigma-Aldrich
Copper iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 98.5% trace metals basis
Synonim(y):
Copper ferrite
About This Item
Wzór liniowy:
CuFe2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
98.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
gęstość
5.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu++].[O-][Fe]=O.[O-][Fe]=O
InChI
1S/Cu.2Fe.4O/q+2;;;;;2*-1
Klucz InChI
DXKGMXNZSJMWAF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek żelaza miedzi, zwany także ferrytem miedzi lub cuprospinelem, to kompozycja tlenku metalu związana z magnetytem, Fe3O4, w której miedź zastępuje niektóre kationy żelaza w strukturze. Podobnie jak pokrewny magnetyt, CuFe2O4 jest superparamagnetyczny z magnetyzacją związaną z rozmiarem cząstek. Nasz nanoproszek tlenku żelaza miedzi ma wielkość cząstek mniejszą niż 100 nm i czystość XRF przekraczającą 98,5% w przeliczeniu na metale. Nanocząstki i nanokompozyty tlenku żelaza miedzi mają różne zastosowania w materiałoznawstwie ze względu na ich unikalne właściwości elektryczne, optyczne, katalityczne i magnetyczne: Katalizator: Nanocząstki tlenku żelaza miedzi zostały wykorzystane jako magnetycznie przetwarzalne katalizatory do syntezy pochodnych pirazolu, które są ważnymi związkami heterocyklicznymi o różnych aktywnościach biologicznych. Magazynowanie energii: Nanocząstki tlenku miedzi zostały wykorzystane w bateriach i narzędziach do konwersji energii słonecznej ze względu na ich właściwości elektryczne.
Zastosowanie
  • Facile Detection of Blood Creatinine Using Binary Copper-Iron Oxide and rGO-Based Nanocomposite on 3D Printed Ag-Electrode under POC Settings.: This study explores the use of a binary copper-iron oxide and reduced graphene oxide (rGO) nanocomposite for detecting blood creatinine levels. The research demonstrates how this composite, when applied to a 3D printed silver electrode, provides an efficient and accurate method for point-of-care (POC) diagnostics, which is significant for sustainable energy materials and advanced cathode materials in battery technologies (Singh et al., 2021).
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Joseph A Adeyemi et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 189, 109982-109982 (2019-12-13)
The increasing application of nanomaterials in various fields such as drug delivery, cosmetics, disease detection, cancer treatment, food preservation etc. has resulted in high levels of engineered nanoparticles in the environment, thus leading to higher possibility of direct or indirect
Jorge Rodríguez-Chueca et al.
International journal of environmental research and public health, 16(2) (2019-01-16)
Industrial activity is one of the most important sources of water pollution. Yearly, tons of non-biodegradable organic pollutants are discharged, at the least, to wastewater treatment plants. However, biological conventional treatments are unable to degrade them. This research assesses the
Rohit Chand et al.
Nanoscale, 10(17), 8217-8225 (2018-04-24)
Nanoscale MoS2 has attracted extensive attention for sensing due to its superior properties. This study outlines a microfluidic and electrochemical biosensing methodology for the multiplex detection of paratuberculosis-specific miRNAs. Herein, we report the synthesis of MoS2 nanosheets decorated with a
Produkty
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.