Merck
637025
Sigma-Aldrich
Cobalt(II,III) oxide
nanopowder, <50 nm particle size (SEM), 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt tetraoxide, Cobaltic-cobaltous oxide, Tricobalt tetraoxide
About This Item
Wzór liniowy:
~Co3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
powierzchnia
40-70 m2/g , typical range
wielkość cząstki
<50 nm (SEM)
mp
895 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.57 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Co].O=[Co]O[Co]=O
InChI
1S/3Co.4O
Klucz InChI
LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cobalt oxide is a p-type semiconductor thatbelongs to the normal spinel crystal structure with cubic close packing ofoxide ions. It has variable oxidation states and multiple band gapenergies (2.28eV and 1.57eV). It is paramagnetic at room temperature.
Zastosowanie
Cobalt(II,III) oxide nanoparticles can be used:
  • To modify the glassycarbon electrode for the detection of As(III) at nanomolar concentrationrange.
  • To prepare a robust photocatalyst along withcarbon nanospheres for dye degradation and hydrogen evolution reaction.
  • As an electrodematerial in the preparation of supercapacitors.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yik-Lam Cho et al.
Free radical biology & medicine, 153, 173-186 (2020-05-01)
Nickel oxide nanoparticles (NiO-NPs) are an important group of nanoparticles with increasing applications in many aspects of industry. At present, there is evidence demonstrating the cytotoxic characteristics of NiO-NPs, while the involvement of autophagy in the cytotoxicity of NiO-NPs has
Cody C Wyles et al.
The Journal of arthroplasty, 35(4), 1123-1129 (2019-12-20)
The aims of this study were to determine the levels of cobalt (Co) and chromium (Cr) ions generated in simulators from metal-on-polyethylene (MoP) and ceramic-on-polyethylene (CoP) constructs. Furthermore, we aimed to investigate the cytotoxic effect of these ion levels on
Produkty
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.
Magnetic materials permeate numerous daily activities in our lives. They are essential components of a diversity of products including hard drives that reliably store information on our computers, decorative magnets that keep the shopping list attached to the refrigerator door, electric bicycles that speed our commute to work, as well as wind turbines for conversion of wind energy to electrical power.