Kluczowe dokumenty
933783
Cobalt(II) oxide
nanopowder, 50 nm avg. part. size, ≥99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt Monoxide, Oxocobalt, Cobaltous oxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
skład
CoO
warunki przechowywania
(Containers should be closed tightly and stored in a dry, cool and well-ventilated place.)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. rozm. cząst.
50 nm
gęstość nasypowa
0.966 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
Klucz InChI
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)