Merck
633844
Sigma-Aldrich
Zinc iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), >99% trace metals basis
Synonim(y):
Diiron zinc tetraoxide
About This Item
Wzór liniowy:
ZnFe2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
>99% trace metals basis
Formularz
nanopowder
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
ciąg SMILES
O=[Fe]O[Zn]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.4O.Zn
Klucz InChI
WGEATSXPYVGFCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zinc iron oxide nanoparticles are chemically stable and exhibit superparamagnetic properties. There are a number of methods to prepare ZnO nanoparticles, some of them are self-propagated combustion of fuels (alanine, glycine and proline), co-precipitation, sol-gel reaction, spin coating, ball milling and auto combustion.
Zastosowanie
Potential applications of ZnFe2O4 are gas sensors, catalysts and MRI contrast agents.
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Influence of fuel on phase formation of ZnFe 2 O 4 prepared by self-propagated combustion route
Venkatesan K and Babu D
AIP Conference Proceedings, 1665(1) (2015)
Produkty
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Zobacz wszystko