Merck
480371
Sigma-Aldrich
Strontium ferrite
powder, 99.5%
Synonim(y):
Strontium hexaferrite
About This Item
Wzór liniowy:
SrFe12O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1061.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.5%
Formularz
powder
mp
>450 °C (lit.)
gęstość
5.18 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Sr].O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/12Fe.19O.Sr
Klucz InChI
MUDURESJCZWWBG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.