Merck
633631
Sigma-Aldrich
Cobalt aluminum oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), ≥99% trace metals basis (BET)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al2CoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis (BET)
Postać
nanopowder
wielkość cząstki
<50 nm (BET)
ciąg SMILES
[Co++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O
InChI
1S/2Al.Co.4O/q;;+2;;;2*-1
Klucz InChI
BVTIIQXILLBFIK-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
So Young Kim et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 65, 104813-104813 (2020-03-03)
Phototoxicity due to dermally impregnated compounds exposed to ultraviolet radiation is associated with skin inflammation. The phototoxicity potential of active substances applied to the skin should be evaluated. Pigments are widely used for tattoos, and hypersensitivity reactions, such as photoallergic
Produkty
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.
Magnetic materials permeate numerous daily activities in our lives. They are essential components of a diversity of products including hard drives that reliably store information on our computers, decorative magnets that keep the shopping list attached to the refrigerator door, electric bicycles that speed our commute to work, as well as wind turbines for conversion of wind energy to electrical power.