Merck
227129
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate
97%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione cobalt(II) derivative, Bis(2,4-pentanedionato)cobalt, Co(acac)2, Cobaltous acetylacetonate
About This Item
Wzór liniowy:
Co(C5H7O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
core: cobalt
zanieczyszczenia
≤3% water
mp
165-170 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Co]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Co/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Klucz InChI
UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
Opis ogólny
Acetyloacetonian kobaltu(II) (Co(acac)2) to związek koordynacyjny, w którym centralny atom kobaltu jest skoordynowany z dwoma ligandami acetyloacetonianowymi, które działają jako ligandy bidentne. Jest on wykorzystywany w różnych zastosowaniach, takich jak synteza organiczna, chemia koordynacyjna i jako katalizator w kilku reakcjach chemicznych. Ponadto Co(acac)2 jest stosowany jako prekursor w procesach takich jak chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD) i techniki odparowywania laserowego do wytwarzania cienkich warstw. Odgrywa również kluczową rolę w produkcji cienkich warstw tlenku kobaltu, które znajdują zastosowanie w elektronice, katalizie i innych dziedzinach wymagających cienkich powłok.
Zastosowanie
  • Katalizowana kobaltem (II) reakcja insercji izocyjanku z aminami: Szczegóły syntetycznej metody tworzenia ureów i azaheterocykli katalizowanej przez acetyloacetonian kobaltu(II), mającej zastosowanie w syntezie farmaceutycznej (Zhu et al., 2014).
  • Katalizowana kobaltem funkcjonalizacja C-H przez wspomaganie imidanem: Opisuje metodę wykorzystującą acetyloacetonian kobaltu(II) do funkcjonalizacji C-H, ważną dla syntezy organicznej i chemii materiałów (Mei & Ackermann, 2016).
  • Acetyloacetonian kobaltu (II) kowalencyjnie zakotwiczony na magnetycznych mezoporowatych nanosferach krzemionkowych: Koncentruje się na jego zastosowaniu jako katalizatora epoksydacji olefin, istotnego dla badań nad katalizą (Li et al., 2015).
Cobalt(II) acetylacetonate can be used:
  • A precursor in the solvothermal synthesis of Co3O4 nanoparticles. These nanoparticles exhibit high electrochemical performance and are used as a potential supercapacitor material due to their excellent capacitance and cycling stability.
  • A precursor in the preparation of Co3O4 nanoparticles via hydrothermal method. The resulting Co3O4 nanoparticles exhibit a highly-uniform mesoporous structure and tunable sizes, making them promising for CO sensing applications.
  • A precursor for the growth of cobalt oxide thin films using Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sujin Kim et al.
ChemSusChem, 10(17), 3473-3481 (2017-06-20)
Hybrid systems in which molecule-based active species are combined with nanoscale materials may offer valuable routes to enhance catalytic performances for electrocatalytic reactions. The development of rationally designed, cost-effective, efficient catalysts for the oxygen reduction reaction (ORR) is a crucial
Kinjal Gandha et al.
Nanotechnology, 26(7), 075601-075601 (2015-01-23)
Ferromagnetic FeCo nanocrystals with high coercivity have been synthesized using a reductive decomposition method. The sizes and shapes of the nanocrystals were found to be dependent on reaction parameters such as the surfactant ratio, the precursor concentration and the heating
Hui Liu et al.
Scientific reports, 7(1), 11421-11421 (2017-09-14)
Alloying platinum (Pt) with suitable transition metals is effective way to enhance their catalytic performance for methanol oxidation reaction, and reduce their cost at mean time. Herein, we report our investigation on the synthesis of bimetallic platinum-cobalt (PtCo) alloy nanoparticles
Itziar Galarreta et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(2) (2018-01-26)
With the aim of studying the influence of synthesis parameters in structural and magnetic properties of cobalt-doped magnetite nanoparticles, Fe3-xCo
Javier Muro-Cruces et al.
ACS nano, 13(7), 7716-7728 (2019-06-08)
The physicochemical properties of spinel oxide magnetic nanoparticles depend critically on both their size and shape. In particular, spinel oxide nanocrystals with cubic morphology have shown superior properties in comparison to their spherical counterparts in a variety of fields, like
Produkty
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
227129-250G4061838780607
227129-50G4061838780614