Kluczowe dokumenty
514365
Copper(II) acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
2,4-Pentanedione copper(II) derivative, Bis(2,4-pentanedionato)copper(II), Cu(acac)2, Cupric acetylacetonate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: copper
mp
284-288 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Cu]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Klucz InChI
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A precursor for atomic layer deposition of copper oxide for all-oxide photovoltaics.
- A catalyst for the aziridination of styrene.
- A catalyst for Huisgen-Click reaction to synthesize 1,2,3-triazoles.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In this article, we will discuss coinage metal deposition processes in order to provide a sense of the most critical precursors, reducing agents, and processes.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
514365-50G | 4061832492896 |
514365-10G | 4061832492889 |