Merck
132306
Sigma-Aldrich
Zinc acetylacetonate hydrate
Synonim(y):
Bis(2,4-pentanedionato)zinc, Zn(acac)2
About This Item
Wzór liniowy:
Zn(C5H7O2)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.61 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166200
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
skład
Zn, 23-26% EDTA titration
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
135-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Zn]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.H2O.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
Klucz InChI
KUJHAYOLESEVSA-SUKNRPLKSA-L
Opis ogólny
Zinc acetylacetonate hydrate (Zn(acac)2) is a hydrated metal organic complex that is hygroscopic in nature. It is majorly used as a precursor for the synthesis of zinc based nano and microparticles.
Zastosowanie
Zn(acac)2 can be in the fabrication of zinc based films and coatings in chemical vapor deposition for optoelectronic applications.
Cechy i korzyści
Novel MOCVD precursor for the preparation of high-crystallinity (Zn,Fe)Fe2O4 films and magnetic property measurements of these films.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zinc acetylacetonate hydrate adducted with nitrogen donor ligands: Synthesis, spectroscopic characterization, and thermal analysis
Brahma S and Shivashankar SA
Journal of Molecular Structure, 1101, 41-49 (2015)
Efficiency enhancement of organic and thin-film silicon solar cells with photochemical upconversion
Schulze TF, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(43), 22794-22801 (2012)
A facile route to inverted polymer solar cells using a precursor based zinc oxide electron transport layer
De Bruyn P, et al.
Organic Electronics, 11(8), 1419-1422 (2010)
The synthesis of zinc oxide nanoparticles from zinc acetylacetonate hydrate and 1-butanol or isobutanol
Ambrozic G, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 346(2), 317-323 (2010)
Produkty
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Kilka monowarstw osadzania warstw atomowych (ALD) na powierzchniach i interfejsach do zastosowań energetycznych