Key Documents
517585
Cadmium acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
2,4-Pentanedione cadmium derivative, Cd(acac)2
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
core: cadmium
reagent type: catalyst
mp
209-214 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Cd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Klucz InChI
JXULEGTWCQDLTM-FDGPNNRMSA-L
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney,Bone
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?