Kluczowe dokumenty
I3300
Indium(III) acetylacetonate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
2,4-Pentanedione indium(III) derivative, In(acac)3, Indium(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: indium
reagent type: catalyst
mp
187-189 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[In](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.In/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Klucz InChI
SKWCWFYBFZIXHE-LNTINUHCSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solwotermalna synteza nanocząstek: zastosowania od nanoobwodów i obwodów nanooptycznych do nanomagnetyki i biotechnologii.
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
I3300-1G | |
I3300-5G | 4061833855973 |