Key Documents
283657
Nickel(II) acetylacetonate
95%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione nickel(II) derivative, Ni(acac)2
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Ni]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ni/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Klucz InChI
BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- Used as a precursor to synthesize Ni-based nanomaterials such as NiO/C nanocomposite and crystalline NiO nanoparticles via different synthetic methods like non-isothermal decomposition and solvothermal method.,·
- Used to prepare Ni catalysts such as Nickel(II) complexes, and hierarchical Ni/beta catalysts for various organictransformations.
- Nickel(II) acetylacetonate has several applications in catalysis: It is used as a catalyst for the polymerization of olefins and transesterification reactions.
- Nickel(II) acetylacetonate can be employed as a catalyst to promote Michael additions.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
428.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
220 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?