Merck
203874
Sigma-Aldrich
Nickel(II) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Heksahydrat azotanu niklu, Sześciowodzian azotanu niklu, Sześciowodzian dwuazotanu niklu, Sześciowodzian dwuazotanu niklu(2+)
About This Item
Wzór liniowy:
Ni(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.79
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
56 °C (lit.)
gęstość
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Klucz InChI
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Heksahydrat azotanu niklu(II), 99,999% na bazie metali śladowych to produkt o wysokiej czystości (99,999%) i zawartości metali śladowych ≤ 15,0 ppm. Produkt jest przeznaczony do zastosowań badawczo-rozwojowych w procesach o wysokiej precyzji. Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w katalizie, materiałoznawstwie, elektronice, galwanotechnice, technologii baterii, syntezie chemicznej, chemii analitycznej oraz produkcji pigmentów i powłok.
Zastosowanie
Nickel(II) nitrate hexahydrate, 99.999% trace metals basis can be used in the research areas to develop nickel-cadmium (NiCd) and nickel-metal hydride (NiMH) batteries. Nickel(II) nitrate hexahydrate is a precursor for nickel hydroxide, which is a key component of the electrodes of these batteries. Nickel(II) nitrate hexahydrate is used in electroplating processes to deposit a thin layer of nickel onto a substrate, providing corrosion resistance, enhanced appearance, and improved mechanical properties. Nickel(II) nitrate hexahydrate is employed in the preparation of nickel oxide (NiO) nanoparticles and other nickel-based nanomaterials. These materials have applications in energy storage, sensors, and catalysis. Nickel(II) nitrate hexahydrate is commonly used as a precursor in the synthesis of nickel-based catalysts. These catalysts are utilized in various chemical reactions, including hydrogenation, oxidation, and reforming processes in the petrochemical industry.
In addition, it can be used:
  • As an additive in the fabrication of cellulose acetate polymers(CA) to control the porosity of the polymer. The formation of Ni(NO3)2.6H2O aggregates in the polymer matrix during solidification and the strong interaction between Ni, nitrate, and water molecules results in the formation of well-defined pores on the surface of the CA matrix.
  • As a starting material to prepare nickel(ii) Schiff base, which is used as a precursor to synthesize NiO nanoparticles by solid-state thermal decomposition method.
  • As a dopant to prepare Ni-Ceria catalyst for selective hydrogenation of acetylene.
  • As a catalyst to prepare 3,4-dihydropyrimidinone derivatives via Biginelli cyclocondensation.
Cechy i korzyści
  • Wyjątkowa czystość: Heksahydrat azotanu niklu(II) o czystości 99,999% minimalizuje zanieczyszczenie metalami śladowymi, zapewniając przydatność w zastosowaniach wrażliwych nawet na drobne zanieczyszczenia.
  • Stała wydajność:Bardzo wysoka czystość gwarantuje stałą wydajność w różnych zastosowaniach, zmniejszając zmienność i zwiększając niezawodność.
  • Wzorzec o wysokiej czystości:Idealny jako wzorzec lub odczynnik do analizy metali śladowych i precyzyjnych technik analitycznych, zapewniający dokładne i wiarygodne wyniki.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Doron Levin et al.
Inorganic chemistry, 35(14), 4191-4197 (1996-07-03)
A layered ammonium nickel molybdate was prepared by precipitation from a solution of nickel nitrate and ammonium heptamolybdate. The compound obtained, (NH(4))HNi(2)(OH)(2)(MoO(4))(2), is trigonal with hexagonal unit cell parameters a = 6.0147(4) Å, c = 21.8812(13) Å, and Z =
Roland Agoston et al.
The Analyst, 144(24), 7318-7325 (2019-11-09)
Electrochemical water splitting to generate hydrogen has been identified as a possible solution to the storage of intermittent renewable energy. However there are still challenges remaining in the development of stable electrocatalysts for the oxygen evolution half-reaction. Here we investigate
Robert Jirásko et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 43(9), 1274-1284 (2008-03-14)
This work demonstrates the application of electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) using two different mass analyzers, ion trap and hybrid quadrupole time-of-flight (QqTOF) mass analyzer, for the structural characterization of Ni(II) complexes of Schiff bases of (S)-N-(2-benzoylphenyl)-1-benzylpyrrolidine-2-carboxamide with different amino
Nickel nitrate and K-ferrocyanide in fixative for electron microscopy as tracer of extracellular space.
L S Gutiérrez et al.
Microscopia electronica y biologia celular : organo oficial de las Sociedades Latinoamericana de Microscopia Electronica e Iberoamericana de Biologia Celular, 12(2), 217-229 (1988-12-01)
Natalie Baho et al.
Inorganic chemistry, 46(1), 299-308 (2007-01-03)
The complexes [(dpdpm)Ni(2-NO3)2] (1), [(dpdpm)Ni(2-NO3)(1-NO3)(CH3CN)] (2), [(dpdpm)2Ni(1-NO3)(H2O)]NO3 (3), and [(dpdpm)2Ni(H2O)2][NO3]2 (4) (dpdpm = diphenyl(dipyrazolyl)methane, Ph2C(C3N2H3)2), have been prepared and characterized by IR and UV-vis-NIR spectroscopy and X-ray diffraction studies. X-ray studies have confirmed that complexes 1-4 all adopt variously distorted
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.