Merck
203742
Sigma-Aldrich
Manganese(II) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian dwuazotanu manganu
About This Item
Wzór liniowy:
Mn(NO3)2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.95 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
skład
Degree of hydration, 4-6
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Zastosowanie
battery manufacturing
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Klucz InChI
HBTFASPVVFSRRI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Manganese(II) nitrate hydrate can be used:
  • To fabricate tetragonal LiMn2O4 as a dual-functional pseudocapacitor-battery electrode via an in-situ ion-exchange method.
  • As a safe, cost-effective, and efficient electrolyte for rapid energy storage applications like supercapacitors.
  • As a precursor to prepare hybrid catalyst to enhance contaminants poisoning tolerance in solid oxide fuel cell cathodes.
  • To prepare MnO2–CoO catalyst to fabricate opto-electronic humidity sensors.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Therese, G.H.A. Kamath, P.V.
Chemistry of Materials, 10, 3364-3364 (1998)
Produkty
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203742-100G4061838766304
203742-25G4061838766311