Merck
203696
Sigma-Aldrich
Magnesium nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Sześciowodzian dwuazotanu magnezu
About This Item
Wzór liniowy:
Mg(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
gęstość pary
6 (vs air)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
solid
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
89 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Klucz InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Magnesium nitrate hexahydrate is an inorganic salt hydrate phase change material(PCM) widely used in thermal energy storage devices. It is the most preferred inorganic PCM because of its applicable phase change temperature of about 89 °C, incombustibility, ultra-high phase change enthalpy 162.8 Jg−1, and low cost. It can also be used as a precursor to synthesize MgO-based catalysts for various applications.
Zastosowanie
  • Zrozumienie roli substancji pomocniczych w zarządzaniu wilgocią w stałych postaciach farmaceutycznych..: W niniejszym badaniu przeanalizowano zastosowanie substancji pomocniczych, w tym heksahydratu azotanu magnezu, w zarządzaniu wilgocią w stałych postaciach farmaceutycznych. Podkreślono rolę sześciowodnego azotanu magnezu w zwiększaniu stabilności i skuteczności leków wrażliwych na wilgoć (Veronica et al., 2024).
  • Drukowanie kompozytów z materiałami zmieniającymi fazę na bazie hydratów soli do magazynowania energii cieplnej..: Badania omawiają zastosowanie heksahydratu azotanu magnezu w materiałach przemiany fazowej do magazynowania energii cieplnej, podkreślając jego właściwości termiczne i przydatność do energooszczędnych systemów (Lak et al., 2023).
  • Jak ewoluują warstwowe podwójne wodorotlenki - pierwsze spostrzeżenia in situ dotyczące procesów ich syntezy ..: W artykule przedstawiono wgląd w syntezę warstwowych podwójnych wodorotlenków, w której kluczową rolę odgrywa heksahydrat azotanu magnezu. Przeanalizowano właściwości materiału i potencjalne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu (Doungmo et al., 2022).
  • Enkapsulacja cieczy higroskopijnych poprzez wytrącanie polimerów w emulsjach niewodnych...: W badaniu zbadano enkapsulację higroskopijnych cieczy przy użyciu heksahydratu azotanu magnezu jako kluczowego składnika poprawiającego wydajność i stabilność enkapsulacji (Lak et al., 2022).
  • Szerokopasmowy półprzewodnikowy hydrożel magnezowy: zbieranie wilgoci, sekwestracja jodu i przełączanie rezystancyjne ..: Badania te podkreślają rozwój hydrożelu magnezowego zawierającego heksahydrat azotanu magnezu, wykazując jego skuteczność w zbieraniu wilgoci i sekwestracji jodu, z potencjalnymi zastosowaniami w półprzewodnikach (Alam et al., 2022).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H R Shakur et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 118, 43-55 (2016-09-10)
In order to efficiently remove of uranium anionic species (which are the most dominant species of uranium in natural water at neutral pH) from contaminated waters, nano-NaX zeolite was synthesized and then modified using various divalent cations (Mg2+, Ca2+, Mn2+)
Mohamed Abdellatif Bensegueni et al.
Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry, 71(Pt 3), 222-228 (2015-03-04)
Two alkaline earth-tetrazole compounds, namely catena-poly[[[triaquamagnesium(II)]-μ-5,5'-(azanediyl)ditetrazolato-κ(3)N(1),N(1'):N(5)] hemi{bis[μ-5,5'-(azanediyl)ditetrazolato-κ(3)N(1),N(1'):N(2)]bis[triaquamagnesium(II)]} monohydrate], {[Mg(C(2)HN(9))(H(2)O)(3)][Mg(2)(C(2)HN(9))(2)(H(2)O)(6)]0.5·H(2)O}n, (I), and bis[5-(pyrazin-2-yl)tetrazolate] hexaaquamagnesium(II), (C(5)H(3)N(6))[Mg(H(2)O)(6)], (II), have been prepared under hydrothermal conditions. Compound (I) is a mixed dimer-polymer based on magnesium ion centres and can be regarded as the first example
Zhaoying Wu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 120, 38-46 (2014-06-07)
Mesoporous magnesium silicate (m-MS) was synthesized, and the in vitro degradability, bioactivity and primary cell responses to m-MS were investigated. The results suggested that the m-MS with mesoporous channels of approximately 5nm possessed the high specific surface area of 451.0m(2)/g
Sheng Tang et al.
Journal of chromatography. A, 1373, 31-39 (2014-12-02)
Layered double oxide hollow spheres (LDO-HSs) were synthesized and employed as a dissolvable sorbent in dispersive solid-phase extraction (DSPE) to extract eleven United States Environmental Protection Agency's priority phenols from aqueous samples. With their higher specific surface area, LDO-HSs showed
Raquel C B Marques et al.
Talanta, 129, 594-599 (2014-08-17)
Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) is a breast cancer biomarker that plays a major role in promoting breast cancer cell proliferation and malignant growth. The extracellular domain (ECD) of HER2 can be shed into the blood stream and