Merck
96482
Sigma-Aldrich
Zinc nitrate hexahydrate
purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT)
About This Item
Wzór liniowy:
Zn(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (KT)
Formularz
crystals or chunks
jakość
crystallized
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
Klucz InChI
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zinc nitrate hexahydrate is an inorganic zinc salt. It is used as a zinc precursor in organic synthesis.
Zastosowanie
Zinc nitrate hexahydrate is used as a zinc precursor in the preparation of:
  • ZnO (zinc oxide) nanoparticles.
  • Zinc oxide nanorods (ZnO NRs), which is used as a catalyst in the photocatalytic degradation of HPAM (hydrolyzed polyacrylamide).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xuemin Qian et al.
Nanoscale research letters, 3(8), 303-307 (2008-01-01)
ZnO nanorod arrays are prepared on a silicon wafer through a multi-step hydrothermal process. The aspect ratios and densities of the ZnO nanorod arrays are controlled by adjusting the reaction times and concentrations of solution. The investigation of field emission
Milna GWA.
Gardner's Commercially Important Chemicals: Synonyms, Trade Names, and Properties, 4153-4153 (2015)
Structural and DC electrical investigations of ZnO thin films prepared by spray pyrolysis technique.
Riad AS, et al.
Physica B: Condensed Matter (Amsterdam, Netherlands), 296(4), 319-325 (2001)
Toward wearable and stretchable fabric-based supercapacitors: novel ZnO and SnO2 nanowires-carbon fibre and carbon paper hybrid structure.
Bae J, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 19(1), 211-219 (2015)