Kluczowe dokumenty
63537
Manganese(II) acetate tetrahydrate
purum p.a., ≥99.0% (KT)
Synonim(y):
Manganous acetate
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<1 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥99.0% (KT)
Formularz
crystals
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
gęstość
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?