Key Documents
517992
Lithium acetate
99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Lithium ethanoate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.95% trace metals basis
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
core: lithium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
283-285 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Kilka monowarstw osadzania warstw atomowych (ALD) na powierzchniach i interfejsach do zastosowań energetycznych
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.