Kluczowe dokumenty
450154
Cesium acetate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Etanian cezu
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCs
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.95
Beilstein:
3595637
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
mp
194 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cs+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Cs/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Łatwa synteza nukleozydów 1′,2′-cis-beta-piranozyloadeninowych...: W pracy przedstawiono uproszczoną metodę syntezy nukleozydów beta-piranozyloadeninowych, potencjalnie przydatnych w badaniach nad kwasami nukleinowymi i opracowywaniu leków. Octan cezu został wyróżniony jako kluczowy odczynnik w promowaniu reakcji glikozylacji, demonstrując jego użyteczność w syntezie organicznej (Ando et al., 2007).
- Spektroskopia Ramana i adsorpcja tlenu na katalizatorach zeolitowych obciążonych Cs do izomeryzacji butenu...: Zbadano rolę octanu cezu w zwiększaniu właściwości katalitycznych zeolitów do izomeryzacji butenu. W badaniu wykorzystano spektroskopię Ramana do wyjaśnienia interakcji między jonami cezu a strukturą zeolitu, oferując wgląd w projektowanie bardziej wydajnych katalizatorów (Li i Davis, 2005).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Bin Xin et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(43), e2004513-e2004513 (2020-10-03)
High-energy radiation detectors such as X-ray detectors with low light photoresponse characteristics are used for several applications including, space, medical, and military devices. Here, an indirect bandgap inorganic perovskite-based X-ray detector is reported. The indirect bandgap nature of perovskite materials