Kluczowe dokumenty
H18607
2′-Hydroxyacetophenone
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
2-Acetylphenol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
~0.2 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
bp
213 °C/717 mmHg (lit.)
mp
3-6 °C (lit.)
gęstość
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?