Merck
205664
Sigma-Aldrich
1′-Hydroxy-2′-acetonaphthone
99%
Synonim(y):
2-Acetyl-1-naphthol
About This Item
Wzór liniowy:
HOC10H6COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
98-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1O
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-7,14H,1H3
Klucz InChI
JBGJVMVWYWUVOW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano modulację różnych właściwości fotofizycznych 1′-hydroksy-2′-acetonaftonu (HAN) po enkapsulacji w hydrofobowych nanokomórkach różnych agregatów soli żółciowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Sarthak Mandal et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(30), 8780-8792 (2012-06-19)
The modulation of the photophysical properties of 1'-hydroxy-2'-acetonaphthone (HAN) upon encapsulation into the hydrophobic nanocavities of different bile salt aggregates has been investigated for the first time using steady-state and time-resolved fluorescence spectroscopy. Because HAN is very sensitive to the
Ming-Peng Zhuo et al.
Nanoscale, 10(11), 5140-5147 (2018-03-01)
The controlled fabrication of organic single-crystalline nanowires (OSCNWs) with a uniform diameter in the nanoscale via the bottom-up approach, which is just based on weak intermolecular interaction, is a great challenge. Herein, we utilize the synergy approach of the bottom-up
Gamze Bora-Tatar et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(14), 5219-5228 (2009-06-13)
In the light of known HDAC inhibitors, 33 carboxylic acid derivatives were tested to understand the structural requirements for HDAC inhibition activity. Several modifications were applied to develop the structure-activity relationships of carboxylic acid HDAC inhibitors. HDAC inhibition activities were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205664-100G
205664-25G4061838767981
205664-5G