Merck
303054
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone
99%
Synonim(y):
1-Acetyl-2-naphthol
About This Item
Wzór liniowy:
HOC10H6COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
mp
65-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14/h2-7,14H,1H3
Klucz InChI
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone was used in preparation of 1-(N-isopropyl-a-iminoethyl)-2-naphthol, Schiff base.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Intramolecular hydrogen bond investigations in Schiff bases derivatives of 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 2-hydroxy-1-acetonaphthone in CDCl< sub> 3</sub> solution and in the solid state by NMR methods.
Schilf W, et al.
Journal of Molecular Structure, 602, 41-47 (2002)