Kluczowe dokumenty
114715
Phenylhydrazine hydrochloride
≥99%
Synonim(y):
Phenylhydrazinium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Postać
solid
mp
250-254 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 50 mg/mL
grupa funkcyjna
hydrazine
ciąg SMILES
Cl[H].NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
Klucz InChI
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?