Kluczowe dokumenty
702587
Potassium ferricyanide(III)
powder or chunks, <10 μm, 99%
Synonim(y):
Potassium hexacyanoferrate(III), Red prussiate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99%
Formularz
powder or chunks
wielkość cząstki
<10 μm
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
rozpuszczalność
water: soluble 329 g/L at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ciąg SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Klucz InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To prepare the X-gal staining solution for staining cryosectioned tissues of injured neonatal mouse heart.
- Reducing power assay of freeze-dried ethanolic extract of Issopus officinalis.
- In combination with glutaraldehyde and osmium tetroxide for post-fixation of biological samples prior to epoxy embedding.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?