Kluczowe dokumenty
P3289
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
ACS reagent, 98.5-102.0%
Synonim(y):
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
98.5-102.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
mp
70 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): passes test (limit about 0.01%)
ciąg SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
Klucz InChI
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Preparation of Carrez I solution.
- Milk sample preparation for gold nanoparticles (AuNPs) based colorimetric detection of melamine.
- Preparation of ferrocyanide/ferricyanide reaction, a redox pair solution for electrochemical testing.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The most frequently used synthetic sweeteners are: saccharin, cyclamate, aspartame, and sucralose (E955), and this application illustrate the analysis of sucralose from soy sauce following the current Chinese national standard method.