Merck
244023
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(III)
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Wzór liniowy:
K3Fe(CN)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Fe: ≤0.05%
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Klucz InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potassium hexacyanoferrate(III) (Potassium ferricyanide) can be prepared by the anodic oxidation of K4[Fe(CN)6].
Zastosowanie
Potassium hexacyanoferrate(III) [Potassium ferricyanide] has been used as an oxidant in the preparation of diethidium and di-mito-ethidium. It reacts with cobalt chloride hexahydrate to afford CoHCF (Cobalt hexacyanoferrate) nanoparticles.
It may be employed as an oxidizing agent during the fabrication of glucose conductometric biosensor.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Glucose conductometric biosensor with potassium hexacyanoferrate (III) as an oxidizing agent.
Dzyadevich SV, et al.
Analytica Chimica Acta, 374(1), 11-18 (1998)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 291-291 (1994)
Macro-micro relationship in nanostructured functional
Composites
Zanotto A, et al.
Express Polymer Letters, 6(5), 410-416 (2012)
Thorsten Litzenburger et al.
Clinical science (London, England : 1979), 134(7), 921-939 (2020-04-03)
Maternal obesity determines obesity and metabolic diseases in the offspring. The white adipose tissue (WAT) orchestrates metabolic pathways, and its dysfunction contributes to metabolic disorders in a sex-dependent manner. Here, we tested if sex differences influence the molecular mechanisms of
Jacek Zielonka et al.
Free radical biology & medicine, 46(3), 329-338 (2008-11-26)
Methods for the detection and quantitation of hydroethidine (HE) and its oxidation products by HPLC analysis are described. Synthetic methods for preparation of authentic standards (2-hydroxyethidium and diethidium) are provided. Potential applications of the HPLC methods to chemical and biological