Merck
P8131
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(III)
ReagentPlus®, ~99%
Synonim(y):
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Wzór liniowy:
K3Fe(CN)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
~99%
Formularz
powder or crystals
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Klucz InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Potassium hexacyanoferrate(III) can be used as a one-electron oxidant for the oxidation of quinolines, thiamines, and cyclic amines.
Zastosowanie
  • Enzymatyczna synteza aktywnego składnika skóry - glochidonu przez dehydrogenazę 3-ketosteroidową ze Sterolibacterium denitrificans: Podkreślenie wykorzystania heksacyjanożelazianu(III) potasu w zastosowaniach biochemicznych, w szczególności w reakcjach enzymatycznych obejmujących procesy konwersji steroidów (Wojtkiewicz AM et al., 2024).
  • Puste nanostruktury pochodzące z ZIFs poprzez strategię silnego/słabego koetonowania dla akumulatorów Zn-Air o długiej żywotności: Demonstruje rolę heksacyjanożelazianu(III) potasu w tworzeniu nanostrukturalnych materiałów do ulepszonego elektrochemicznego magazynowania energii, istotnych dla technologii akumulatorów (Li S et al., 2024).
  • Opracowanie immunosensora elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do monitorowania insuliny z wykorzystaniem chinonu pirolochinoliny jako połykalnej sondy redoks: Incorporates Potassium hexacyanoferrate(III) for developing advanced biosensors with applications in healthcare diagnostics (Khanwalker M et al., 2024).
  • Selektywna ekstrakcja złota z odpadów elektronicznych przy użyciu odczynników syntetyzowanych w wysokiej temperaturze: W badaniu wykorzystano heksacyjanożelazian(III) potasu w nowatorskich metodach odzyskiwania metali szlachetnych z odpadów elektronicznych, oferując zrównoważone podejście do gospodarki odpadami i recyklingu (Li J et al., 2024).
  • Regulowana entropia elektrochemiczna poprzez porządkowanie rozpuszczalników przez supramolekularnego gospodarza: Bada chemiczną wszechstronność heksacyjanożelazianu(III) potasu w tworzeniu responsywnych środowisk molekularnych dla systemów energetycznych, podkreślając jego znaczenie w materiałoznawstwie i badaniach termodynamicznych (Xia KT et al., 2023).
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Simultaneous detection of thiamine and its phosphate esters from microalgae by HPLC
Pinto E, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 291, 344-348 (2002)
Osmium (VIII)-catalyzed oxidation of some cyclic amines by potassium hexacyanoferrate (III) in alkaline media: A kinetics and mechanistic study
Al-Subu M, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 39, 478-484 (2003)
Behaviour of cooxidation of isopropyl ether of vitamin A with cumene in chlorobenzene
VaRdanyana R, et al.
Oxidation Communications, 36, 845-851 (2013)
Kinetics of Oxidation of Some Fluoroquinolones by Hexacyanoferrate (III) in Alkaline Medium
Diab N, et al.
International journal of chemistry research, 34, 1388-1388 (2013)
Catherine M Czeisler et al.
The Journal of physiology, 597(8), 2225-2251 (2019-02-02)
The embryonic PHOX2B-progenitor domain generates neuronal and glial cells which together are involved in chemosensory control of breathing and sleep homeostasis. Ablating PHOX2B-derived astrocytes significantly contributes to secondary hypoxic respiratory depression as well as abnormalities in sleep homeostasis. PHOX2B-derived astrocyte