1.04984
Heksacyjanożelazian(II) potasu trójwodny
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Żelazocyjanek potasu
About This Item
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linia produktu
EMSURE®
Próba
99.0-102.0% (cerimetric)
Formularz
solid
siła działania
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
gęstość nasypowa
950‑1050 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
Klucz InChI
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Powiązanie
Komentarz do analizy
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.005 %
Na (sód): ≤ 0,01 %
Pb (ołów): ≤ 0,002 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2