Merck
402788
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Ethanal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
Beilstein:
505984
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39021102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
1.52 (vs air)
ciśnienie pary
14.63 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
365 °F
granice wybuchowości
60 %
zanieczyszczenia
≤0.008 meq/g Titr. acid
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.332 (lit.)
tw
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohols: soluble
water: miscible
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Klucz InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetaldehyde is an industrially important solvent used as an intermediate for the synthesis of a wide range of compounds. On oxidation it forms acetic acid and ethanol on reduction. The interaction of Criegee intermediate (CH2OO) with acetaldehyde has been measured. Its effect as a neuroactive agent has been studied. Alkynylation reaction of acetaldehyde by asymmetric catalysis has been reported.
Zastosowanie
Acetaldehyde may be used in the synthesis of 1,3-diamines by one-pot cross double-Mannich reaction and β-amino aldehydes by proline-catalyzed Mannich reaction.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-38.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38.89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
One-pot cross double-Mannich reaction of acetaldehyde catalyzed by a binaphthyl-based amino sulfonamide.
Kano T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(11), 1118-1120 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Proline-catalysed Mannich reactions of acetaldehyde.
Yang JW, et al.
Nature, 452(7186), 453-455 (2008)
Asymmetric Catalytic Alkynylation of Acetaldehyde: Application to the Synthesis of (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Trost BM and Quintard A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(27), 6704-6708 (2012)
Direct measurement of Criegee intermediate (CH2OO) reactions with acetone, acetaldehyde, and hexafluoroacetone.
Taatjes CA, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 14(30), 10391-10400 (2012)