Kluczowe dokumenty
364975
(Triphenylphosphine)copper hydride hexamer
90%
Synonim(y):
Cuprous hydride triphenylphosphine hexamer, Hydrido(triphenylphosphine)copper(I) hexamer, Stryker’s reagent, Triphenylphosphine–Copper(I) hydride Hexamer
About This Item
Polecane produkty
Próba
90%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12.c%13ccc(cc%13)P(c%14ccccc%14)c%15ccccc%15.c%16ccc(cc%16)P(c%17ccccc%17)c%18ccccc%18
InChI
1S/6C18H15P.6Cu.6H/c6*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;;;;;;/h6*1-15H;;;;;;;;;;;;
Klucz InChI
PYHLOCIDGQNZFY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Conjugate reduction of ortho-substituted cinnamic esters to form copper enolates
- Chemoselective preparation of alcohols via hydrogenation of aldehydes
- 1,2-addition/transmetalation reactions
- Synthesis of monomer for preparation of phosphorus- and silicon-containing epoxy resins
- Hydrosilylation reactions
- Chiral hydrogenation reactions
- Hydrostannation of activated alkynes
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?