Kluczowe dokumenty
M3205
2-Mercaptobenzimidazole
98%
Synonim(y):
1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Benzimidazolethiol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
300-304 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To prepare 2-benzimidazolylthioacetophenones by reacting with aromatic ketones, which is a key intermediate for the synthesis of thiazolo[3,2-a]benzimidazoles.
- To synthesize S-arylated 2-mercapto-benzimidazoles via S-arylation with substituted aryl iodides using CuI and 1,10-phenanthroline.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?